Learn More
4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7034349
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15498517
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52031.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 174132-31-1 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174132-31-1
Formule moléculaire C29H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 502.567
Numéro MDL MFCD00237007
Clé InChI KVUAOWDVYMUKPE-VWLOTQADSA-N
Synonyme s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl propanoic acid, fmoc-l-4-aminophe boc, fmoc-phe 4-nhboc-oh, fmoc-l-phe 4-nhboc-oh, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-p-amino-phe boc-oh, ambotzfaa1741, fmoc-4-boc-amino-l-phenylalanine, s-fmoc-4-boc-amino phenylalanine, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonylamino-l-phenylalanine
CID PubChem 2756117
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] phényl] propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 502.57
Pourcentage de pureté 95%