Learn More
4-(boc-amino)pipéridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030414
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11432070
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H28517.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 73874-95-0 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73874-95-0
Formule moléculaire C10H21N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 201.29
Numéro MDL MFCD00798171
Clé InChI CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-4-ylcarbamate, 4-n-boc-aminopiperidine, 4-boc-amino piperidine, 4-n-boc-amino piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-yl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 4-n-boc-amino-piperidine, 4-boc-amino-piperidine, 4-n-boc amino piperidine
CID PubChem 723833
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)piperidine
Point de fusion 162°C to 166°C
Nom IUPAC N-pipéridine-4-ylcarbamate de tert-butyle
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 96%