Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-brono-L-phénylalanine, 97 %
Code produit. 10304452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
250mg
Code produit. 10304452
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 76410-58-7 | C9H12BNO4 | 209.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76410-58-7
Formule moléculaire C9H12BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 209.01
Numéro MDL MFCD01075172
Clé InChI NFIVJOSXJDORSP-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 4-borono-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-boronophenylalanine, p-boronophenylalanine, para-boronophenylalanine, 10b-bpa, unii-jsm63lv5md, para-borono-l-phenylalanine, l-phe b oh 2, l-4-boronophenylalanine
CID PubChem 150315
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(4-boronophényle)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)B(O)O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Borono-L-phenylalanine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 283.0°C to 293.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 209.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Borono-L-phenylalanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.