Learn More
4-bromo-1,2-dichlorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454073
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11454073
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10314.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 18282-59-2
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.89
Numéro MDL MFCD00040849
Clé InChI CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
CID PubChem 29013
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-dichlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Point de fusion 22°C to 25°C
Densité 1.781
Point d’ébullition 140°C to 142°C (30 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1635735
Poids de la formule 225.91
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado