missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-bromo-1,2-dichlorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7080679
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11454073

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10314.06

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 18282-59-2
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.89
Numéro MDL MFCD00040849
Clé InChI CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
CID PubChem 29013
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-dichlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Point de fusion 22°C to 25°C
Densité 1.781
Point d’ébullition 140°C to 142°C (30 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1635735
Poids de la formule 225.91
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis