Learn More
4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026500
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 11480717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22523.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 364-73-8 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene is used in the synthesis of anti-inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène est utilisé dans la synthèse d’agents anti-inflammatoires.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364-73-8
Formule moléculaire C6H3BrFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 220.00
Numéro MDL MFCD00129165
Clé InChI UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
CID PubChem 2736328
Nom IUPAC 4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Point de fusion 18°C to 19°C
Densité 1.786
Point d’ébullition 240°C to 241°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5768
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2329084
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté 98%