Learn More
(4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 191.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |