Learn More
4-bromo-2,6-difluoroanisole, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11415697
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11415697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24282.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une matière première importante et d’un intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, en agrochimie et dans les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104197-14-0
Formule moléculaire C7H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 223.02
Numéro MDL MFCD01631351
Clé InChI CDOQKISJPOWBKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,6-difluoroanisole, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methyl ether, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem8361, acmc-1bo3j, 4-bromo-2,6-difluoranisole, ksc183c9b, 4-bromo-2,6-difluoro-anisol, 3,5-difluoro-4-methoxy-bromobenzene
CID PubChem 2773287
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=C(F)C=C(Br)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Densité 1.65
Point d’ébullition 100°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 223.02
Pourcentage de pureté ≥97%