Learn More
4-Bromo-2,6-diméthylphénylamine (4-Bromo-2,6-diméthylaniline ; 4-Bromo-2,6-xylidine), Mikromol™
Code produit 18061700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18061700 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18061700 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3376.100100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Bromo-2,6-diméthylphénylamine (4-Bromo-2,6-diméthylaniline ; 4-Bromo-2,6-xylidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
CAS 24596-19-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H10 Br N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944
Formule InChI InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(Br)cc(C)c1N
Nom IUPAC 4-bromo-2,6-diméthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 200.076
Quantité 100 mg
Poids de la formule 198,9997 g/mol