Learn More
4-bromo-2-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15570554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15570554 1 g 1g
15580554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15570554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450000010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 100367-39-3 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100367-39-3
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Clé InChI YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
CID PubChem 14062309
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthoxypyridine
SMILES COC1=NC=CC(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methoxypyridine
Point d’ébullition 87.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.