Learn More
4-bromo-2-méthoxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441049
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441049 1 g 1g
15451049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64026.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100367-39-3 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
4-Bromo-2-methoxypyridine used in the synhesis of Imidazo [1, 2-a] pyrimidines. Suzuki coupling between 4-methoxyphenylboronic acid and 4-bromo-2-methoxypyridine affords 1, 5-disubstituted pyridones. Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-bromo-2-méthoxypyridine est utilisée dans la synthèse des imidazo [1, 2-a] pyrimidines. Le couplage entre l’acide 4-méthoxyphénylboronique et la 4-bromo-2-méthoxypyridine conduità des pyridones 1, 5-disubstituées. Matériau de départ utilisé dans une synthèse de bipyridines et de viologènes crown-ester par couplage réductif de sodium ou de nickel, oxydation de chaîne latérale et estérification.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100367-39-3
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.024
Numéro MDL MFCD08277268
Clé InChI YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
CID PubChem 14062309
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthoxypyridine
SMILES COC1=NC=CC(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methoxypyridine
Point de fusion 25°C to 26°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 87°C (15 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 115199
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide