Learn More
Acide 4-bromo-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15549343 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15549343
Brand: Thermo Scientific Acros 443400050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68837-59-2
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Clé InChI RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
CID PubChem 99570
Nom IUPAC Acide 4-bromo-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 182.0°C to 184.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.