Learn More
Acide 4-bromo-2-méthylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043850
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
Code produit. 11362016
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03071.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
A building block which is used in preparation of anthranilic acids possessing antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bloc de construction utilisé pour la préparation d’acides anthraniliques possédant une activité antibactérienne.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68837-59-2
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00040905
Clé InChI RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
CID PubChem 99570
Nom IUPAC Acide 4-bromo-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 1 g
Beilstein 2249816
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%