Learn More
4-bromo-2-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10642043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10642043
Marque: Thermo Scientific Acros 367920050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7693-52-9
Formule moléculaire C6H4BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Numéro MDL MFCD00082540
Clé InChI CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
CID PubChem 24364
Nom IUPAC 4-bromo-2-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-nitrophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 87.0°C to 94.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(NO2)OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, IV, 1363
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,toluene
Poids de la formule 218.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux