Learn More
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzamide, 97 %
Code produit. 11385309
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11385309
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20493.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13429-12-4
Formule moléculaire C7H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.03
Numéro MDL MFCD00017131
Clé InChI GCNIEGHLVCGBRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,5-resorcylamide, benzamide, 4-bromo-3,5-dihydroxy, .alpha.-resorcylamide, 4-bromo, acmc-1bzb8, benzamide,4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromanyl-3,5-bis oxidanyl benzamide, alpha-resorcylamide, 4-bromo-8ci
CID PubChem 83438
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-dihydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC(O)=C(Br)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzamide
Quantité 10 g
Poids de la formule 232.03
Pourcentage de pureté 97%