Learn More
4-bromo-3 -fluorophénole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7031418
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15465217
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32488.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 121219-03-2 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121219-03-2
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
Numéro MDL MFCD00051907
Clé InChI MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
CID PubChem 2779153
Nom IUPAC 4-bromo-3-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-fluorophenol
Point de fusion 71°C to 73°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 98%