Learn More
4-Bromo-3-méthoxyaniline, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028303
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11417226
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25541.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19056-40-7 | C7H8BrNO | 202.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19056-40-7
Formule moléculaire C7H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 202.05
Numéro MDL MFCD05664063
Clé InChI RUTNWXBHRAIQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-bromoanisole, 4-bromo-m-anisidine, 4-bromo-3-methoxy-phenylamine, 4-bromo-3-methoxy-aniline, 3-methoxy-4-bromoaniline, 4-bromo-3-methoxy aniline, 4-bromo-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-methoxy, 4-bromo-3-methoxybenzenamine, pubchem3794
CID PubChem 7018254
Nom IUPAC 4-bromo-3-methoxyaniline
SMILES COC1=C(Br)C=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methoxyaniline
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2690835
Poids de la formule 202.05
Pourcentage de pureté ≥97%