Learn More
4-Bromo-3-(trifluorométhoxy)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
45.60€ - 483.00€
Identifiants chimiques
CAS | 886499-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4BrF3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.01 |
Numéro MDL | MFCD06660164 |
Clé InChI | PGJZBAVEKVWHIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-3-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl oxy phenol |
CID PubChem | 17750743 |
Nom IUPAC | 4-bromo-3-(trifluorométhoxy)phénol |
SMILES | OC1=CC(OC(F)(F)F)=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26765.03 |
1 g |
45.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26765.06 |
5 g | |||||||
11376839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26765.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
886499-93-0 | |
257.01 | |
PGJZBAVEKVWHIO-UHFFFAOYSA-N | |
17750743 | |
OC1=CC(OC(F)(F)F)=C(Br)C=C1 |
C7H4BrF3O2 | |
MFCD06660164 | |
4-bromo-3-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl oxy phenol | |
4-bromo-3-(trifluorométhoxy)phénol |
Spécification
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol | |
45°C to 49°C | |
MFCD06660164 | |
PGJZBAVEKVWHIO-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-3-(trifluorométhoxy)phénol | |
17750743 | |
97% |
886499-93-0 | |
C7H4BrF3O2 | |
4-bromo-3-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl oxy phenol | |
OC1=CC(OC(F)(F)F)=C(Br)C=C1 | |
257.01 | |
257.01 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures