Learn More
4-Bromo-4’ -iodobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055707
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15461519
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64355.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105946-82-5 | C12H8BrI | 359.004 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105946-82-5
Formule moléculaire C12H8BrI
Poids moléculaire (g/mol) 359.004
Numéro MDL MFCD17676204
Clé InChI GWOAJJWBCSUGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-4'-iodobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-iodo, 1-bromo-4-4-iodophenyl benzene, 4'-bromo-4-iodobiphenyl, 4-iodo-4'-bromobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-biphenyl, 4-bromo-4/'-iodobiphenyl, ksc164g2f
CID PubChem 10904452
Nom IUPAC 1-bromo-4-(4-iodophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Point de fusion 175°C to 179°C (literature)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3152
Beilstein 2518914
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 359
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide