Learn More
4-Bromo-4’-tert-butylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029596
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11436140
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27076.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 162258-89-1 | C16H17Br | 289.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162258-89-1
Formule moléculaire C16H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 289.22
Numéro MDL MFCD01321141
Clé InChI QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
CID PubChem 9971389
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Point de fusion 140°C to 143°C
Point d’ébullition 152°C (2 mmHg)
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-bromo-4’-tert-butyl-1,1’-biphényle
Poids de la formule 289.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Bromo-4-tert-butylbiphenyl