Learn More
4-Bromo-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439542
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11439542
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10212.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 583-70-0 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-70-0
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Numéro MDL MFCD00000071
Clé InChI YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
CID PubChem 68503
Nom IUPAC 1-bromo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-m-xylene
Densité 1.366
Point d’ébullition 212°C to 213°C
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.551
Poids de la formule 185.07
Pourcentage de pureté 97%