Learn More
4-Bromo-N-(3-méthylphényl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15423898
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15423898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57423.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81636-17-1
Formule moléculaire C14H12BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 290.16
Clé InChI MRYWJNCVXBZMKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-n-3-methylphenyl benzamide, benzamide, n-3-methylphenyl-4-bromo, 4-bromo-n-m-tolyl-benzamide, 4-bromo-n-m-tolyl benzamide, 4-bromo-n∼1∼-3-methylphenyl benzamide, 4-bromophenyl-n-3-methylphenyl carboxamide
CID PubChem 532151
Nom IUPAC 4-bromo-N-(3-méthylphényl)benzamide
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N-(3-methylphenyl)benzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 290.15
Pourcentage de pureté 97%