Learn More
4’-bromoacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
4'-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′bromoacétanilide est utilisé comme étalon interne pour la phénylurée et les produits métaboliques respectifs dans les huîtres. Il a également été utilisé comme réactif dans la production d’un nouveau ligand pour former un complexe de coordination entre l’oxyde de gadolinium(III) et l’oxyde de T=titane(IV). Il a été utilisé dans la synthèse de nouveaux ligands pour ancrer les chélates de Gd(III) sur la surface de TiO2.
Solubilité
Modérément soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante.
Le 4′bromoacétanilide est utilisé comme étalon interne pour la phénylurée et les produits métaboliques respectifs dans les huîtres. Il a également été utilisé comme réactif dans la production d’un nouveau ligand pour former un complexe de coordination entre l’oxyde de gadolinium(III) et l’oxyde de T=titane(IV). Il a été utilisé dans la synthèse de nouveaux ligands pour ancrer les chélates de Gd(III) sur la surface de TiO2.
Solubilité
Modérément soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4'-Bromoacetanilide |
Point de fusion | 166°C to 171°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 2208091 |
Merck Index | 14,1399 |
Informations sur la solubilité | Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 214.06 |
Pourcentage de pureté | 98% |