Learn More
4-bromoanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromoanisole finds application as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of aryl 1,3-diketones and ethyl 4-methoxycinnamate. It is a used as a brominating reagent. Further, it is used in Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid as well as in Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-Bromoanisole trouve son application comme intermédiaire en chimie synthétique. Il est utilisé dans la préparation d’aryle 1,3-dicétones et d’éthyle 4-méthoxycinnamate. Il sert de réactif de bromation. De plus, il est utilisé dans la réaction de couplage Suzuki avec de l’acide phénylboronique ainsi que dans la réaction de Heck.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromoanisole |
| Point de fusion | 10°C to 13°C |
| Densité | 1.494 |
| Point d’ébullition | 98°C to 99°C (10 mm) |
| Point d’éclair | 94°C (201°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Indice de réfraction | 1.564 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1237590 |
| Merck Index | 14,1427 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.