Learn More
4-tétrafluoroborate de bromobenzènediazonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028383
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11491687 5 g 5g
11401697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11491687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25670.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4Le tétrafluoroborate de -bromobenzènediazonium a été utilisé dans la préparation de l’électrode Au(111) modifiée en surface, 1-(4′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 -heptafluorodec-1-ène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-40-5
Formule moléculaire C6H4BBrF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 270.82
Numéro MDL MFCD00011894
Clé InChI FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
CID PubChem 2734810
Nom IUPAC 4-bromobenzènediazonium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Point de fusion ∼135°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 270.83
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate