Learn More
4-bromobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10417290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10417290
Marque: Thermo Scientific Acros 106710100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-00-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-00-7
Formule moléculaire C7H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 182.02
Numéro MDL MFCD00001811
Clé InChI HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo, benzonitrile, p-bromo, 1-bromo-4-cyanobenzene, 4-bromo benzonitrile, 4-cyano-bromobenzene, 4-bromo-4'-cyanobenzene, 4-cyanobromobenzene, bromobenzonitrile-4, 4-bromocyanobenzene
CID PubChem 12162
Nom IUPAC 4-bromobenzonitrile
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzonitrile
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 235.0°C to 237.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CN
Quantité 10 g
Beilstein 09,354
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,2g/L. Other solubilities: soluble in acetone
Poids de la formule 182.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.