Learn More
Acide 4-bromobiphényle-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15458207
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15458207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51762.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885951-66-6
Formule moléculaire C13H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.117
Numéro MDL MFCD01318398
Clé InChI IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenyl benzoic acid, 4'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda010, 4 inverted exclamation marka-bromobiphenyl-3-carboxylic acid
CID PubChem 1501998
Nom IUPAC Acide 3-(4-bromophényl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 277.12
Pourcentage de pureté 95%