Learn More
Acide 4-bromobutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415303 10 g 10g
11425303 50 g 50g
11435303 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415303 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12870.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
4-Bromobutyric acid is used as a bifunctional cross-linker and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 4-bromobutyrique est utilisé comme agent de réticulation bifonctionnel et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans lʼeau et diluée alcali.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2623-87-2
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00002817
Clé InChI GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
CID PubChem 75809
Nom IUPAC Acide4-bromobutanoïque
SMILES OC(=O)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyric acid
Point de fusion 31°C to 33°C
Point d’ébullition 129°C to 131°C (11 mmHg)
Point d’éclair 115°C (239°F)
Odeur Stench
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1743056
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water and dilute alkali.
Poids de la formule 167.01
Pourcentage de pureté 97%