Learn More
Acide 4-bromobutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617492 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617492 100 g Flacon en verre 100g
10123140 5 g Flacon en verre 5g
10306640 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617492 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133471000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2623-87-2
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00002817
Clé InChI GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
CID PubChem 75809
Nom IUPAC Acide4-bromobutanoïque
SMILES OC(=O)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyric acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C to 32°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 301°C
Point d’éclair 124°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3COOH
Quantité 100 g
Beilstein 02, 283
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dilute alkali,soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystaux à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.