Learn More
4-bromophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757083 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10531911
Marque: Thermo Scientific Acros 304410050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-41-2
Formule moléculaire C6H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 173.01
Numéro MDL MFCD00002313
Clé InChI GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
CID PubChem 7808
Nom IUPAC 4-bromophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 68°C
Couleur Marron-Rose
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 198
Merck Index 15, 1439
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin