Learn More
4-bromophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022214
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11442667
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14873.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromophénol est utilisé comme intermédiaire en médecine. Il est également utilisé comme phénol dans les réactions de Stille. Il est utilisé comme intermédiaire de la synthèse organique, retardateur de flamme et dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau. Il est soluble dans 5 % d’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Tenir à l’écart des oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-41-2
Formule moléculaire C6H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 173.009
Numéro MDL MFCD00002313
Clé InChI GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
CID PubChem 7808
Nom IUPAC 4-bromophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenol
Point de fusion 62°C to 66°C
Densité 1.840
Point d’ébullition 235°C to 238°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1680024
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1428
Informations sur la solubilité It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Bromophenol