Learn More
Alfa Aesar™ (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 137°C (25mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane |
| Couleur | Colorless |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | UN1993 |
| Poids de la formule | 287.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Indice de réfraction | 1.5110 |
| Densité | 1.174g/mL |