Learn More
Isocyanate de4-bromophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10380594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10380594
Marque: Thermo Scientific Acros 221130500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2493-02-9
Formule moléculaire C7H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Numéro MDL MFCD00002022
Clé InChI CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenyl isocyanate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39.0°C to 42.0°C
Couleur Blanc à beige
Densité 109g/mL
Point d’ébullition 158.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NCO
Quantité 50 g
Beilstein 12, 647
Merck Index 15, 1441
Synonyme disulfoton sulfone, disyston sulfone, disulfoton-sulfone, unii-9a9m9083nl, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl thiothionophosphate, phosphorodithioic acid, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonyl ethyl ester, ethanethiol, 2-ethylsulfonyl-, s-ester with o,o-diethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonylethyl thionophosphate, o,o-diethyl-s-2-ethylsulfonylethyl phosphorodithioate
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Nom IUPAC diéthoxy-(2-éthylsulfonyléthylsulfanyl)-sulfanylidène-$l^{5}-phosphane
CID PubChem 17241
Poids de la formule 198.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin