Learn More
Acide 4-bromophénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022506
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11408226
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15325.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-68-8
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00004342
Clé InChI QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenylacetic acid, 2-4-bromophenyl acetic acid, 4-bromophenyl acetic acid, p-bromophenylacetic acid, 4-bromobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo, p-bromophenyl acetic acid, acetic acid, p-bromophenyl, p-bromphenylessigsaure german
CID PubChem 74654
ChEBI CHEBI:1790
Nom IUPAC Acide2-(4-bromophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylacetic acid
Point de fusion 115°C to 119°C
Quantité 5 g
Beilstein 972146
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 99%