Learn More
(4-bromophényléthynyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane |
| Point de fusion | 61°C to 63°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 253.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |