Learn More
4-bromostyrène, 98 %, stab. avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459006
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11459006
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17896.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
4-Bromostyrene is widely utilized in the synthesis of nitroolefins by alkene cross-metathesis. It plays an important role in the Heck reaction to the synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene). It is employed in the structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene. It is also used to investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers. It is also involved in the synthesis of silsesquioxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromostyrène est largement utilisé dans la synthèse des nitrooléfines par métathèse croisée d’alcènes. Il joue un rôle important dans la réaction de Heck vers la synthèse du poly(1,4-phénylénévinylène). Il est employé dans l’étude des relations structure-activité (RSA) des propriétés chimiques et biochimiques du groupe vinyle du styrène. Il est également utilisé pour étudier la croissance photochimique des monocouches auto-assemblées avec terminaison Br. Il est également impliqué dans la synthèse des silesquioxanes.
Solubilité
Miscible avec de lʼéthanol, de lʼéther et du benzène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les halogènes. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2039-82-9
Formule moléculaire C8H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Numéro MDL MFCD00000110
Clé InChI WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
CID PubChem 16263
Nom IUPAC 1-bromo-4-éthénylbenzène
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Bromostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Point de fusion 3°C to 6°C
Densité 1.4
Point d’ébullition 88°C to 89°C (16 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.594
Quantité 25 g
Beilstein 1634204
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether and benzene.
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado