Learn More
4-bromothiophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10028591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10028591
Marque: Thermo Scientific Acros 107460050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-53-6
Formule moléculaire C6H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 189.07
Numéro MDL MFCD00004845
Clé InChI FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
CID PubChem 66049
Nom IUPAC 4-bromobenzènethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromothiophenol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71°C to 76°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 239°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4SH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 330
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solutions (reacts),soluble in methanol
Poids de la formule 189.07
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromothiophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.