Learn More
Alcool 4-chloro-2-fluoro-3-méthoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
37.87€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS 1323966-21-7
Formule moléculaire C8H8ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 190.598
Numéro MDL MFCD19687181
Clé InChI ULQDMTWMSOVQRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl methanol
CID PubChem 66523606
Nom IUPAC (4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15428675
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33848.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15486717
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33848.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1323966-21-7
190.598
ULQDMTWMSOVQRT-UHFFFAOYSA-N
66523606
COC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
C8H8ClFO2
MFCD19687181
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl methanol
(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)méthanol
Spécification
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
C8H8ClFO2
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl methanol
COC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
190.598
190.6
Solide
1323966-21-7
MFCD19687181
ULQDMTWMSOVQRT-UHFFFAOYSA-N
(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)méthanol
66523606
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures