Learn More
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058484
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11348606
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17658.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 216393-67-8 | C6H4ClFIN | 271.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216393-67-8
Formule moléculaire C6H4ClFIN
Poids moléculaire (g/mol) 271.46
Numéro MDL MFCD01318122
Clé InChI SSNQXCONXNVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine,4-chloro-2-fluoro-6-iodo, pubchem2962, 2-fluoro-4-chloro-6-iodoaniline, 2-iodo-4-chloro-6-fluoroaniline, 4-chloro-2-fluoro-6-iodo-phenylamine, 4-chloranyl-2-fluoranyl-6-iodanyl-aniline
CID PubChem 2773650
Nom IUPAC 4-chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
SMILES NC1=C(I)C=C(Cl)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Point de fusion 39°C to 41°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 271.46
Pourcentage de pureté 96%