Learn More
Ester pinacole de l’acide4-Chloro-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15447316
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15447316
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62351.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765917-27-9
Formule moléculaire C12H15BClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 256.508
Clé InChI HWHYSIMGKXYKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-chloro-2-fluorophenylboronic aicd, pinacol ester, 2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
CID PubChem 22273588
Nom IUPAC 2-(4-chloro-2-fluorophényl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 256.51
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide