Learn More
4-Acide chloro-2-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440848
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11440848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25277.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 446-30-0 | C7H4ClFO2 | 174.555 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-30-0
Formule moléculaire C7H4ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.555
Numéro MDL MFCD00042468
Clé InChI ZLPXBWMVZANJJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzoicacid, 4-chloro-2-fluoro-benzoic acid, pubchem1374, acmc-209jz4, ksc237m4j, rarechem al bo 0755, 4-chloro-2-fluoro benzoic acid, timtec-bb sbb003797
CID PubChem 99152
Nom IUPAC Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Point de fusion 203°C to 206°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.56
Pourcentage de pureté 98%