Learn More
4-chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414987
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11414987
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21906.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89-68-9 | C10H13ClO | 184.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-68-9
Formule moléculaire C10H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 184.66
Numéro MDL MFCD00002326
Clé InChI KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorothymol, 6-chlorothymol, 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, chlorthymol, 4-chlorothymol, thymol, 6-chloro, phenol, 4-chloro-5-methyl-2-1-methylethyl, caswell no. 216, 4-chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, unii-lj25ti0cvt
CID PubChem 6982
Nom IUPAC 4-chloro-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Point de fusion 59°C to 61°C
Point d’ébullition 259°C to 263°C
Quantité 100 g
Beilstein 2084453
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2170
Poids de la formule 184.67
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-chloro-5-methyl-2-(1-methylethyl)-Phenol