Learn More
4-Chloro-3-méthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030386
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 11397659
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H28331.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 13726-14-2 | C7H8ClNO | 157.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13726-14-2
Formule moléculaire C7H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 157.60
Numéro MDL MFCD00672967
Clé InChI LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
CID PubChem 13103692
Nom IUPAC 4-chloro-3-methoxyaniline
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methoxyaniline
Point de fusion 78°C to 81°C
Odeur Characteristic
Quantité 1 g
Numéro UN UN2233
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 98%