Learn More
4-Chloro-3-Méthylphénol, SPEX CertiPrep™
Code produit 16309737 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16309737 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16309737 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S945
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
4-Chloro-3-méthylphénol59-50-71000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methylphenol
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
CAS 59-50-7, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C7H7ClO
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthylphénol
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
CID PubChem 1732
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34395
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire