Learn More
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque, Mikromol™
Product Code. 17951406
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17951406 25 mg 25mg
17921646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17951406 Supplier Mikromol Supplier No. MM0477.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
CAS 1205-30-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 Cl N O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Indapamide Related Compound E, Clopamide Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 235.64
Quantité 25 mg
Poids de la formule 234,9706 g/mol