Learn More
4-chloro-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11396719
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11396719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26255.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886499-59-8
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Numéro MDL MFCD06660219
Clé InChI XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethoxy, benzaldehyde, 4-hloro-3-trifluoromethoxy
CID PubChem 17750790
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)OC(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.485
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 224.57
Pourcentage de pureté 97%