Learn More
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone, Mikromol™
Code produit 30049413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049413 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049413 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0113.07
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
CAS 3874-54-2
Noms d’analytes ou de composants 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H10 Cl F O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Formule InChI InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Nom IUPAC 4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 200.64
Quantité 100 mg
Poids de la formule 200,0404 g/mol