Learn More
4-chloro-5-méthylbenzène-1,2-diamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10589972
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 10589972
Marque: Thermo Scientific Maybridge TL00770DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 63155-04-4
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.613
Numéro MDL MFCD00221471
Clé InChI HOFKXNBVTNUDSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2801468
Nom IUPAC 4-chloro-5-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-5-methylbenzene-1, 2-diamine
% min. CAS 95.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 95%
Synonyme 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-methyl, 4-chloro-5-methyl-1,2-phenylenediamine, 4mrh, pubchem22761, 2-chloro-4,5-diaminotoluene, 2-amino-4-chloro-5-methylphenyl amine, 4-chloro-5-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-chloro-4-methyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloranyl-5-methyl-benzene-1,2-diamine
Poids de la formule 156.62
Pourcentage de pureté 95%