Learn More
4-Chloro-6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline, Mikromol™
Description
4-Chloro-6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| CAS | 183322-18-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H17 Cl N2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 4-Chloro-6,7-di(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-chloroquinazoline |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC |
| Nom IUPAC | 4-chloro-6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline |
| Afficher plus |