Learn More
4-Chloro-6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline, Mikromol™
Code produit 30460155
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460155 4 x 25 mg -
30052450 25 mg 25mg
30050714 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460155 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3297.0100254AMP
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Chloro-6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
CAS 183322-18-1
Noms d’analytes ou de composants 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H17 Cl N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 4-Chloro-6,7-di(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-chloroquinazoline
Formule InChI InChI=1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
Nom IUPAC 4-chloro-6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline
Poids moléculaire (g/mol) 312.75
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 312.0877 g/mol